2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,3-Dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid
OR23376-1G
OR23376-5G
APOSOR23376-1GEA
105
CHF
APOSOR23376-1G
APOSOR23376-5G
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈O₃ MW: 164,16 g/mol Melting Pt: 116…118 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03086168 CAS-Nummer: 1914-60-9 |