1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,3-Dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
OR23361-1G
OR23361-5G
OR23361-100MG
APOSOR23361-1GEA
81.9
CHF
APOSOR23361-1G
APOSOR23361-5G
APOSOR23361-100MG
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid 95%
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₈H₈N₂O₂S MW: 196,224 g/mol Melting Pt: 260 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00126746 CAS-Nummer: 25252-46-4 |