4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23309-25G
APOSOR23309-25GEA 152 CHF
APOSOR23309-25G
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)benzaldehyd
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204,2682 g/mol
Melting Pt: 41…46 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00452233
CAS-Nummer: 27913-99-1