4-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1-Imidazolyl)benzonitrile, 1-(4-Cyanophenyl)imidazole, 4-(1H-imidazol-1-yl)benzonitrile
OR23301-5G
APOSOR23301-5GEA 90.5 CHF
APOSOR23301-5G
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitril
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile
Formel: C₁₀H₇N₃
MW: 169,1800 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00127147
CAS-Nummer: 25372-03-6