(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(1H-Imidazol-1-yl)benzyl alcohol, (4-Imidazol-1-yl-phenyl)methanol
OR23300-1G
APOSOR23300-1GEA 26.2 CHF
APOSOR23300-1G
(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol 95%
(4-Imidazol-1-ylphenyl)methanol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2000 g/mol
Melting Pt: 110…112 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682059
CAS-Nummer: 86718-08-3