2-(Chloromethyl)benzoic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR2330-1G OR2330-25G OR2330-5G
APOSOR2330-1GEA 29.7 CHF
APOSOR2330-1G APOSOR2330-25G APOSOR2330-5G
2-(Chloromethyl)benzoic acid 99%
2-(Chloromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₂
Melting Pt: 135 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD06208434
CAS-Nummer: 85888-81-9
UN: 3261
ADR: 8,III