(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23296-1G OR23296-250MG OR23296-5G
APOSOR23296-1GEA 165 CHF
APOSOR23296-1G APOSOR23296-250MG APOSOR23296-5G
(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
(4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl)methanamine
Formel: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,2144 g/mol
Melting Pt: 75…78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682058
CAS-Nummer: 368870-03-5
UN: 3259
ADR: 8,III