1-(4-Iodphenyl)-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23295-1G OR23295-5G
APOSOR23295-1GEA 140 CHF
APOSOR23295-1G APOSOR23295-5G
1-(4-Iodphenyl)-1H-pyrazol
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇IN₂
MW: 270,0700 g/mol
Melting Pt: 91…92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02681941
CAS-Nummer: 368869-86-7