(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23268-5G
APOSOR23268-5GEA 78.4 CHF
APOSOR23268-5G
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol 98%
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,2423 g/mol
Melting Pt: 96…98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01057413
CAS-Nummer: 280556-71-0