1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23237-1G OR23237-5G
APOSOR23237-1GEA 105 CHF
APOSOR23237-1G APOSOR23237-5G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₁₀N₂O
Siedepunkt: 132 °C/12mmHg
Melting Pt: 71…74 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00159623
CAS-Nummer: 2644-93-1