1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23236-1G
APOSOR23236-1GEA
184
CHF
APOSOR23236-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂ Melting Pt: 215…219 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00159648 CAS-Nummer: 1125-29-7 |