Thiophen-2-carbonsäurechlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Thiophenecarbonyl chloride, Thiophene-2-carboxylic acid chloride
OR23195-100G OR23195-500G
APOSOR23195-100GEA 52.2 CHF
APOSOR23195-100G APOSOR23195-500G
Thiophen-2-carbonsäurechlorid 98%
Thiophen-2-carbonsäurechlorid
Formel: C₅H₃ClOS
MW: 146,6 g/mol
Siedepunkt: 206…208 °C
Dichte: 1.371 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 91 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005428
CAS-Nummer: 5271-67-0
EINECS: 226-092-4
UN: 3265
ADR: 8,II