3-Benzo[b]thiophenboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Benzothiophene-3-boronic acid, Benzo[b]thiophen-3-ylboronic acid
OR23178-25G
APOSOR23178-25GEA
188
CHF
APOSOR23178-25G
3-Benzo[b]thiophenboronsäure 98%
3-Benzo[b]thiophenboronsäure
Formel:
C₈H₇BO₂S MW: 178,02 g/mol Melting Pt: 225…230 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01114669 CAS-Nummer: 113893-08-6 |