1-(1-Benzothiophen-3-yl)-2-bromo-1-ethanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene
OR23175-1G OR23175-250MG
APOSOR23175-1GEA 95.8 CHF
APOSOR23175-1G APOSOR23175-250MG
1-(1-Benzothiophen-3-yl)-2-bromo-1-ethanone 97%
1-(1-Benzothiophen-3-yl)-2-bromo-1-ethanone
Formel: C₁₀H₇BrOS
Melting Pt: 138…139 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00176410
CAS-Nummer: 26167-45-3
UN: 3261
ADR: 8,III