Benzo[b]thiophen-3-carbaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Benzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
OR23174-100G
OR23174-25G
OR23174-5G
APOSOR23174-100GEA
603
CHF
APOSOR23174-100G
APOSOR23174-25G
APOSOR23174-5G
Benzo[b]thiophen-3-carbaldehyd 95%
Benzo[b]thiophen-3-carbaldehyd
Formel:
C₉H₆OS MW: 162,2083 g/mol Siedepunkt: 166 °C/20mmHg Melting Pt: 53…57 °C Flash-Pt: >113 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052376 CAS-Nummer: 5381-20-4 |