5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-2,1,3-benzoxadiazole
OR23136-1G
OR23136-5G
APOSOR23136-1GEA
34.8
CHF
APOSOR23136-1G
APOSOR23136-5G
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Formel:
C₆H₃BrN₂O MW: 199,01 g/mol Melting Pt: 73…74 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02682026 CAS-Nummer: 51376-06-8 |