5-Brom-2,1,3-benzothiadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23131-1G OR23131-250MG OR23131-5G
APOSOR23131-1GEA 41.8 CHF
APOSOR23131-1G APOSOR23131-250MG APOSOR23131-5G
5-Brom-2,1,3-benzothiadiazol
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₃BrN₂S
Melting Pt: 59…60 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00460091
CAS-Nummer: 1753-75-9