2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Isothiocyanato-2,1,3-benzothiadiazole
OR23128-1G OR23128-250MG
APOSOR23128-1GEA 502 CHF
APOSOR23128-1G APOSOR23128-250MG
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylisothiocyanat
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylisothiocyanat
Formel: C₇H₃N₃S₂
Melting Pt: 96…97 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02681895
CAS-Nummer: 337508-62-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III