2,1,3-Benzothiadiazol-4-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Benzo[c][1,2,5]thiadiazole-4-carbaldehyde
OR23119-1G
APOSOR23119-1GEA
103
CHF
APOSOR23119-1G
2,1,3-Benzothiadiazol-4-carbaldehyd
2,1,3-Benzothiadiazol-4-carbaldehyd
Formel:
C₇H₄N₂OS MW: 164,1845 g/mol Melting Pt: 101…102 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02681902 CAS-Nummer: 5170-68-3 |