Benzyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Benzyl 4-formylpiperidine-1-carboxylate, 4-Formylpiperidine, N-CBZ protected
OR23103-5G
APOSOR23103-5GEA 0 CHF
APOSOR23103-5G
Benzyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,2897 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01317806
CAS-Nummer: 138163-08-3