5-Benzofurancarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR23098-1G
OR23098-250MG
APOSOR23098-1GEA
40.1
CHF
APOSOR23098-1G
APOSOR23098-250MG
5-Benzofurancarbonsäure 95%
Benzofuran-5-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆O₃ MW: 162,1400 g/mol Melting Pt: 189…190 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01006742 CAS-Nummer: 90721-27-0 |