Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR23087-1G OR23087-5G
APOSOR23087-1GEA 131 CHF
APOSOR23087-1G APOSOR23087-5G
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Formel: C₈H₄ClNOS
MW: 197.64 g/mol
Melting Pt: 124…130 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03659697
CAS-Nummer: 67748-61-2
UN: 3261
ADR: 8 II