Benzothiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23085-1G OR23085-250MG
APOSOR23085-1GEA 103 CHF
APOSOR23085-1G APOSOR23085-250MG
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₂S
Melting Pt: 258…261 °C (dec.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06796380
CAS-Nummer: 68867-17-4