(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4-Dimethyl-5-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole
OR23083-1G
APOSOR23083-1GEA 90.5 CHF
APOSOR23083-1G
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formel: C₆H₉NOS
MW: 143,21 g/mol
Melting Pt: 56…57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03086098
CAS-Nummer: 50382-32-6