Isochinolin-1-ylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(Hydroxymethyl)isoquinoline
OR23079-1G
OR23079-250MG
APOSOR23079-1GEA
674
CHF
APOSOR23079-1G
APOSOR23079-250MG
Isochinolin-1-ylmethanol
Isochinolin-1-ylmethanol
Formel:
C₁₀H₉NO MW: 159,1846 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03086097 CAS-Nummer: 27311-63-3 |