2-Chinolincarbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR23073-25G OR23073-5G
APOSOR23073-25GEA 77.3 CHF
APOSOR23073-25G APOSOR23073-5G
2-Chinolincarbaldehyd
2-Chinolincarbaldehyd
Formel: C₁₀H₇NO
Melting Pt: 70…72 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075032
CAS-Nummer: 5470-96-2
EINECS: 226-804-3