Isonicotinoylchloridhydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Pyridine-4-carbonyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridinoyl chloride hydrochloride
OR23065-5G OR23065-25G
APOSOR23065-5GEA 26.2 CHF
APOSOR23065-5G APOSOR23065-25G
Isonicotinoylchloridhydrochlorid 95%
Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Formel: C₆H₄ClNO
MW: 178,01 g/mol
Melting Pt: 153…161 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012830
CAS-Nummer: 39178-35-3
EINECS: 254-331-2
UN: 3261
ADR: 8,II