Isonicotinsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Pyridine-4-carboxylic acid, 4-Pyridinecarboxylic acid, 4-Picolinic acid
OR23064-500G OR23064-25G OR23064-1KG
APOSOR23064-500GEA 108 CHF
APOSOR23064-500G APOSOR23064-25G APOSOR23064-1KG
Isonicotinsäure 99%
Isonicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Siedepunkt: 260 °C/15mmHg
Melting Pt: 310…315 °C (subl.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006429
CAS-Nummer: 55-22-1
EINECS: 200-228-2