Picolinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Pyridine-2-carboxylic acid, 2-Picolinic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid
OR23054-5G OR23054-500G OR23054-1KG
APOSOR23054-5GEA 26.2 CHF
APOSOR23054-5G APOSOR23054-500G APOSOR23054-1KG
Picolinsäure
Picolinsäure
Formel: C₆H₅NO₂
MW: 123.11 g/mol
Siedepunkt: 293
Melting Pt: 139…142 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006293
CAS-Nummer: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 12,07557