3-Furaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Furan-3-carbaldehyde
OR23028-1G OR23028-10G
APOSOR23028-1GEA 34.8 CHF
APOSOR23028-1G APOSOR23028-10G
3-Furaldehyd 98%
3-Furaldehyd
Formel: C₅H₄O₂
MW: 96,09 g/mol
Siedepunkt: 145 °C
Dichte: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 48 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00010424
CAS-Nummer: 498-60-2
UN: 1199
ADR: 6.1+3,II