1,3-Benzodioxol-4-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde, 2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde, 1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
OR23019-25G
APOSOR23019-25GEA 181 CHF
APOSOR23019-25G
1,3-Benzodioxol-4-carbaldehyd
1,3-Benzodioxol-4-carbaldehyd
Formel: C₈H₆O₃
MW: 150,1300 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/0.3mmHg
Melting Pt: 34…36 °C
Dichte: 1.312 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016902
CAS-Nummer: 7797-83-3
EINECS: 232-252-4