1,4-Benzodioxan-6-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
OR23011-1G
OR23011-5G
APOSOR23011-1GEA
26.2
CHF
APOSOR23011-1G
APOSOR23011-5G
1,4-Benzodioxan-6-boronsäure
1,4-Benzodioxan-6-boronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ MW: 179,97 g/mol Melting Pt: 116…118 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01009696 CAS-Nummer: 164014-95-3 |