2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3-Dihydro-6-(hydroxymethyl)-1,4-benzodioxine, (2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)methanol
OR23009-1G OR23009-250MG
APOSOR23009-1GEA 108 CHF
APOSOR23009-1G APOSOR23009-250MG
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 129 °C/0.2mmHg
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01317581
CAS-Nummer: 39270-39-8