6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl isothiocyanate
OR23008-1G OR23008-250MG
APOSOR23008-1GEA 219 CHF
APOSOR23008-1G APOSOR23008-250MG
6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formel: C₉H₇NO₂S
Melting Pt: 64…66 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00175465
CAS-Nummer: 141492-50-4
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III