3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-(Dimethylamino)phenyl)methanol, m-(Dimethylamino)benzyl alcohol, Benzenemethanol,3-(dimethylamino)-, Benzyl alcohol, m-(dimethylamino)-
OR2300-5G OR2300-25G
APOSOR2300-5GEA 105 CHF
APOSOR2300-5G APOSOR2300-25G
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formel: C₉H₁₃NO
Siedepunkt: 282…283 °C
Dichte: 1.056 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017342
CAS-Nummer: 23501-93-1
EINECS: 245-700-9