4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(4-Cyanophenyl)-1H-pyrazole
OR23-1G OR23-5G
APOSOR23-1GEA 87 CHF
APOSOR23-1G APOSOR23-5G
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitril
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzonitril
Formel: C₁₀H₇N₃
MW: 169.19 g/mol
Melting Pt: 140…142 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01569438
CAS-Nummer: 474706-35-9