[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR22984-1G
OR22984-250MG
APOSOR22984-1GEA
158
CHF
APOSOR22984-1G
APOSOR22984-250MG
[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
[5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl]methanol
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Melting Pt: 81…83 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02677724 CAS-Nummer: 18718-79-1 |