1-Chloro-4-methylpentane
Lieferant: Apollo Scientific
OR22928-1G
OR22928-250MG
OR22928-500MG
OR22928-2.5G
APOSOR22928-1GEA
393
CHF
APOSOR22928-1G
APOSOR22928-250MG
APOSOR22928-500MG
APOSOR22928-2.5G
1-Chloro-4-methylpentane
1-Chloro-4-methylpentane
Formel:
C₆H₁₃Cl Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00045304 CAS-Nummer: 62016-94-8 |