2,4,6-Trichlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR22840-25G
OR22840-5G
OR22840-100G
APOSOR22840-25GEA
158
CHF
APOSOR22840-25G
APOSOR22840-5G
APOSOR22840-100G
2,4,6-Trichlorpyridin 98%
2,4,6-Trichlorpyridin
Formel:
C₅H₂Cl₃N Siedepunkt: 88…90 °C/10mmHg Melting Pt: 32…37 °C Dichte: 1.595 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00971928 CAS-Nummer: 16063-69-7 |