tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
OR2282-1G
OR2282-250MG
OR2282-5G
APOSOR2282-1GEA
29.3
CHF
APOSOR2282-1G
APOSOR2282-250MG
APOSOR2282-5G
tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
tert-Butyl (5-methylpyrazin-2-yl)carbamate
Formel:
C₁₀H₁₅N₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09907674 CAS-Nummer: 369638-68-6 |