4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Cyclohexylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR2275-1G OR2275-500MG OR2275-5G
APOSOR2275-1GEA 61 CHF
APOSOR2275-1G APOSOR2275-500MG APOSOR2275-5G
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₁₅ClO₂S
MW: 258.76 g/mol
Melting Pt: 42…52 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00625713
CAS-Nummer: 56354-57-5
UN: 3261
ADR: 8 III