3-Acetyl-2,5-dichlorthiophen
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(2,5-Dichloro-3-thienyl)-1-ethanone
OR22717-25G
OR22717-100G
APOSOR22717-25GEA
27.9
CHF
APOSOR22717-25G
APOSOR22717-100G
3-Acetyl-2,5-dichlorthiophen
3-Acetyl-2,5-dichlorthiophen
Formel:
C₆H₄Cl₂OS MW: 195,07 g/mol Melting Pt: 37…40 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014522 CAS-Nummer: 36157-40-1 |