1-Phenylcyclobutancarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2270-1G OR2270-250MG
APOSOR2270-1GEA 87 CHF
APOSOR2270-1G APOSOR2270-250MG
1-Phenylcyclobutancarbonsäure
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 176,22 g/mol
Melting Pt: 100…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019262
CAS-Nummer: 37828-19-6