(R)-2-Aminopropanamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR22614-1G OR22614-250MG
APOSOR22614-1GEA 0 CHF
APOSOR22614-1G APOSOR22614-250MG
(R)-2-Aminopropanamide hydrochloride 97%
(R)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Formel: C₃H₉ClN₂O
Melting Pt: 169…172 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039093
CAS-Nummer: 71810-97-4