(4-Ethoxyphenyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(4-Ethoxyphenyl)urea
OR22579-1G
OR22579-5G
OR22579-25G
APOSOR22579-1GEA
69.6
CHF
APOSOR22579-1G
APOSOR22579-5G
APOSOR22579-25G
(4-Ethoxyphenyl)urea
(4-Ethoxyphenyl)urea
Formel:
C₉H₁₂N₂O₂ MW: 180,21 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00025431 CAS-Nummer: 150-69-6 |