2-Methyl-2-propanyl-3-iod-1-azetidincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2251-5G OR2251-25G OR2251-100G
APOSOR2251-5GEA 26.2 CHF
APOSOR2251-5G APOSOR2251-25G APOSOR2251-100G
2-Methyl-2-propanyl-3-iod-1-azetidincarboxylat 97%
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₄INO₂
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09752821
CAS-Nummer: 254454-54-1
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III