1-Bromadamantan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Adamantyl bromide
OR22505-100G OR22505-25G
APOSOR22505-100GEA 61 CHF
APOSOR22505-100G APOSOR22505-25G
1-Bromadamantan 98%
1-Bromadamantan
Formel: C₁₀H₁₅Br
MW: 215.13 g/mol
Siedepunkt: 226
Melting Pt: 116…118 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074721
CAS-Nummer: 768-90-1
EINECS: 212-200-7