4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR22472-1G
OR22472-250MG
APOSOR22472-1GEA
393
CHF
APOSOR22472-1G
APOSOR22472-250MG
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 95%
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one
Formel:
C₁₀H₇ClN₂O₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
79966-13-5 |