5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR2243-1G OR2243-250MG
APOSOR2243-1GEA 142 CHF
APOSOR2243-1G APOSOR2243-250MG
5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Formel: C₈H₆Cl₂N₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060503
CAS-Nummer: 20443-38-3