3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
Lieferant: Apollo Scientific
OR22406-1G OR22406-250MG OR22406-500MG OR22406-2.5G
APOSOR22406-1GEA 404 CHF
APOSOR22406-1G APOSOR22406-250MG APOSOR22406-500MG APOSOR22406-2.5G
3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
Formel: C₉H₉ClO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00218581
CAS-Nummer: 2892-27-5